ATE517254789
AstaTech, Inc.
4H,5H,6H,7H-PYRAZOLO[1,5-A]PYRAZINE HCL
About This Item
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3.ClH/c1-2-8-9-4-3-7-5-6(1)9;/h1-2,7H,3-5H2;1H
Clave InChI
RFBMKYQTRISYQF-UHFFFAOYSA-N
Purity
Physical Form
Product Link
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P16090
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)