Merck
ATE517251132
AstaTech, Inc.
4-CHLORO-8-METHOXYQUINAZOLIN-2-AMINE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
209.63
Número MDL:
Iupac Name
4-chloro-8-methoxy-2-quinazolinamine
Inchi Code
1S/C9H8ClN3O/c1-14-6-4-2-3-5-7(6)12-9(11)13-8(5)10/h2-4H,1H3,(H2,11,12,13)
Clave InChI
JTPWONLDCZSTAX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8C
Purity
97%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=92242
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F15734
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)