ATE517249892
AstaTech, Inc.
7-FLUORO-6-METHOXYCINNOLIN-4-OL
About This Item
Iupac Name
7-fluoro-6-methoxycinnolin-4-ol
Inchi Code
1S/C9H7FN2O2/c1-14-9-2-5-7(3-6(9)10)12-11-4-8(5)13/h2-4H,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
NMPUOCCXTPVLCL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=95820
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=89902
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)