ATE514320040
AstaTech, Inc.
4-CHLORO-8-METHOXYPYRIDO[3,4-D]PYRIMIDINE
About This Item
Iupac Name
4-chloropyrido[3,4-d]pyrimidin-8-yl methyl ether
Inchi Code
1S/C8H6ClN3O/c1-13-8-6-5(2-3-10-8)7(9)12-4-11-6/h2-4H,1H3
Clave InChI
OXNFDWDEWXFKLG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F51102
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)