Merck
ATE514318153
AstaTech, Inc.
3-METHYL-1-(2-PHENYLETHYL)PIPERIDIN-4-ONE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
217.31
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-methyl-1-(2-phenylethyl)-4-piperidinone
Inchi Code
1S/C14H19NO/c1-12-11-15(10-8-14(12)16)9-7-13-5-3-2-4-6-13/h2-6,12H,7-11H2,1H3
Clave InChI
FYNKVRCSKRJSSF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=82695
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F13588
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)