Merck
ATE514316411
AstaTech, Inc.
(4-(1H-IMIDAZOL-1-YL)PHENYL)METHANAMINE 2HCL
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
246.14
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(4-(1H-imidazol-1-yl)phenyl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11N3.2ClH/c11-7-9-1-3-10(4-2-9)13-6-5-12-8-13;;/h1-6,8H,7,11H2;2*1H
Clave InChI
FOFRAVUBYRGMOP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=80939
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=28647
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)