Merck
ATE514316181
AstaTech, Inc.
3-((TERT-BUTYLDIPHENYLSILYL)OXY)PROPAN-1-OL
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
314.5
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-((tert-butyldiphenylsilyl)oxy)propan-1-ol
Inchi Code
1S/C19H26O2Si/c1-19(2,3)22(21-16-10-15-20,17-11-6-4-7-12-17)18-13-8-5-9-14-18/h4-9,11-14,20H,10,15-16H2,1-3H3
Clave InChI
NZAGJZSHKTYYMN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=80735
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W11536
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)