Merck
ATE514316058
AstaTech, Inc.
BENZYL 3-(BENZOYLOXY)-4-OXOPIPERIDINE-1-CARBOXYLATE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
353.37
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
benzyl 3-(benzoyloxy)-4-oxopiperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C20H19NO5/c22-17-11-12-21(20(24)25-14-15-7-3-1-4-8-15)13-18(17)26-19(23)16-9-5-2-6-10-16/h1-10,18H,11-14H2
InChI key
JDZYNCFMZCGNOC-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=80624
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W11413