Merck
ATE514315952
AstaTech, Inc.
4-(4-(OXETAN-3-YL)PIPERAZIN-1-YL)ANILINE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
233.31
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-(4-(oxetan-3-yl)piperazin-1-yl)aniline
Inchi Code
1S/C13H19N3O/c14-11-1-3-12(4-2-11)15-5-7-16(8-6-15)13-9-17-10-13/h1-4,13H,5-10,14H2
InChI key
NSMYDEYAHKTAGB-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=80503
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W11307
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)