ATE514310711
AstaTech, Inc.
3-(AMINOMETHYL)BENZAMIDE
About This Item
Iupac Name
3-(aminomethyl)benzamide
Inchi Code
1S/C8H10N2O/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4H,5,9H2,(H2,10,11)
Clave InChI
HYHLWVJLJXARGY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=Y10174
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)