ATE514310637
AstaTech, Inc.
3-(4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)AZETIDINE
About This Item
Iupac Name
3-(4-(trifluoromethyl)phenyl)azetidine
Inchi Code
1S/C10H10F3N/c11-10(12,13)9-3-1-7(2-4-9)8-5-14-6-8/h1-4,8,14H,5-6H2
Clave InChI
MCYMKGBNIMSIQE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=85625
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)