Merck
ATE514310518
AstaTech, Inc.
(4S)-4-(4-BROMO-BENZYL)-L-PROLINE HCL
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
320.61
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(2S,4S)-4-(4-bromobenzyl)-2-pyrrolidinecarboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H14BrNO2.ClH/c13-10-3-1-8(2-4-10)5-9-6-11(12(15)16)14-7-9;/h1-4,9,11,14H,5-7H2,(H,15,16);1H/t9-,11-;/m0./s1
Clave InChI
PLADUNWTKKPQQP-ROLPUNSJSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=5068
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=56456
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)