ATE514310410
AstaTech, Inc.
4,4-DIFLUORO-1,2,3,4-TETRAHYDRO-ISOQUINOLINE HCL
About This Item
Iupac Name
4,4-difluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9F2N.ClH/c10-9(11)6-12-5-7-3-1-2-4-8(7)9;/h1-4,12H,5-6H2;1H
Clave InChI
BFMJDSXVIQSPAP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=71341
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)