ATE458968758
AstaTech, Inc.
(4-CHLOROTHIOPHEN-2-YL)METHANAMINE
About This Item
Iupac Name
(4-chloro-2-thienyl)methanamine
Inchi Code
1S/C5H6ClNS/c6-4-1-5(2-7)8-3-4/h1,3H,2,7H2
Clave InChI
UDLPZWJCNIRBJZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P12197
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)