ATE458965293
AstaTech, Inc.
4-METHYLPYRIDINE-2,6-DIAMINE
About This Item
Iupac Name
4-methyl-2,6-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C6H9N3/c1-4-2-5(7)9-6(8)3-4/h2-3H,1H3,(H4,7,8,9)
Clave InChI
HUQGLWLBOCSVMD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F11134
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)