ATE458964803
AstaTech, Inc.
8-HYDROXYQUINOLINE-5-SULFONIC ACID
About This Item
Iupac Name
8-hydroxy-5-quinolinesulfonic acid
Inchi Code
1S/C9H7NO4S/c11-7-3-4-8(15(12,13)14)6-2-1-5-10-9(6)7/h1-5,11H,(H,12,13,14)
Clave InChI
LGDFHDKSYGVKDC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F11277
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)