Merck
ATE458963647
AstaTech, Inc.
4-HYDROXY-1-PIPERIDIN-4-YL-PYRROLIDIN-2-ONE HCL
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
220.7
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-hydroxy-1-(piperidin-4-yl)pyrrolidin-2-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H16N2O2.ClH/c12-8-5-9(13)11(6-8)7-1-3-10-4-2-7;/h7-8,10,12H,1-6H2;1H
Clave InChI
DUZMXZVSNZBVSK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=74839
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=62415
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)