ATE458962805
AstaTech, Inc.
2-BROMO-N-(1-HYDROXY-2-METHYLPROPAN-2-YL)BENZAMIDE
About This Item
Iupac Name
2-bromo-N-(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)benzamide
Inchi Code
1S/C11H14BrNO2/c1-11(2,7-14)13-10(15)8-5-3-4-6-9(8)12/h3-6,14H,7H2,1-2H3,(H,13,15)
Clave InChI
GYSDELHGKNCJME-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=20703
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)