Merck
ATE456786169
AstaTech, Inc.
2-(BIPHENYL-4-YL)ACETYL CHLORIDE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
230.69
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
[1,1'-biphenyl]-4-ylacetyl chloride
Inchi Code
1S/C14H11ClO/c15-14(16)10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2
Clave InChI
HWTMLSYLXGLSDF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=65133
Pictogramas
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=79518
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)