ATE456785058
AstaTech, Inc.
4-(BROMOMETHYL)HEPTANE
About This Item
Iupac Name
4-(bromomethyl)heptane
Inchi Code
1S/C8H17Br/c1-3-5-8(7-9)6-4-2/h8H,3-7H2,1-2H3
Clave InChI
ZVWCWXUOSBDXEQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=78361
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)