Merck
ATE456784992
AstaTech, Inc.
N,1,5-TRIMETHYL-1H-PYRAZOLE-3-CARBOXAMIDE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
153.18
Número MDL:
Iupac Name
N,1,5-trimethyl-1H-pyrazole-3-carboxamide
Inchi Code
1S/C7H11N3O/c1-5-4-6(7(11)8-2)9-10(5)3/h4H,1-3H3,(H,8,11)
Clave InChI
VOHYIZCWGLXIRK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=63966
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=78294
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)