Merck
ATE448435080
AstaTech, Inc.
ETHYL 3-OXO-3,4-DIHYDRO-2H-BENZO[B][1,4]OXAZINE-2-CARBOXYLATE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
221.21
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H11NO4/c1-2-15-11(14)9-10(13)12-7-5-3-4-6-8(7)16-9/h3-6,9H,2H2,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
BWBYABMNPWWVQA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=61698
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=77346
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)