Merck
ATE448433651
AstaTech, Inc.
4,7-DICHLORO-1H-IMIDAZO[4,5-D]PYRIDAZINE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
189
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
4,7-dichloro-1H-imidazo[4,5-d]pyridazine
Inchi Code
1S/C5H2Cl2N4/c6-4-2-3(9-1-8-2)5(7)11-10-4/h1H,(H,8,9)
InChI key
KDFRQLMTRRFLKG-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Room temperature
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=60210
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=75990
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)