Merck
ATE448430977
AstaTech, Inc.
ETHYL 2-(IMIDAZO[1,2-A]PYRIDIN-2-YL)ACETATE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
204.23
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylacetate
Inchi Code
1S/C11H12N2O2/c1-2-15-11(14)7-9-8-13-6-4-3-5-10(13)12-9/h3-6,8H,2,7H2,1H3
Clave InChI
CELPSGSLQYBSCR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=57482
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=73403
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)