Merck
ATE443548003
AstaTech, Inc.
CIS-((6-(TRIFLUOROMETHYL)PIPERIDIN-3-YL)METHANOL
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
183.17
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
((3R,6R)-6-(trifluoromethyl)piperidin-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H12F3NO/c8-7(9,10)6-2-1-5(4-12)3-11-6/h5-6,11-12H,1-4H2/t5-,6-/m1/s1
Clave InChI
YOBHLDWPCVVZPC-PHDIDXHHSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=56197
Pictogramas
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=73179
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)