Merck
ATE443547888
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 4-FLUORO-3-OXOAZEPANE-1-CARBOXYLATE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
231.27
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl 4-fluoro-3-oxoazepane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H18FNO3/c1-11(2,3)16-10(15)13-6-4-5-8(12)9(14)7-13/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI key
WIJMFJCEVOJLQM-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=56094
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=73064
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)