Merck
ATE443547816
AstaTech, Inc.
TRANS-3-FLUOROCYCLOHEXANAMINE HCL
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
153.63
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(1R,3R)-3-fluorocyclohexan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12FN.ClH/c7-5-2-1-3-6(8)4-5;/h5-6H,1-4,8H2;1H/t5-,6-;/m1./s1
Clave InChI
QKCMJPLQBZUZRS-KGZKBUQUSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=55992
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=72992
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)