Merck
ATE443546026
AstaTech, Inc.
4-BROMO-5-METHYLBENZENE-1,3-DIOL
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
203.04
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-bromo-5-methyl-1,3-benzenediol
Inchi Code
1S/C7H7BrO2/c1-4-2-5(9)3-6(10)7(4)8/h2-3,9-10H,1H3
Clave InChI
GLJLCZSVSWEONA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=54255
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=71221
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)