Merck
ATE443544515
AstaTech, Inc.
4,4-DIFLUORO-L-PROLINE METHYL ESTER TRIFLUOROACETATE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
279.16
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl (2S)-4,4-difluoro-2-pyrrolidinecarboxylate trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C6H9F2NO2.C2HF3O2/c1-11-5(10)4-2-6(7,8)3-9-4;3-2(4,5)1(6)7/h4,9H,2-3H2,1H3;(H,6,7)/t4-;/m0./s1
Clave InChI
OVMBCVZBBJYYNQ-WCCKRBBISA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=53536
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=38909
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)