Merck
ATE429354907
AstaTech, Inc.
3-ETHYNYLPYRIDIN-2-OL
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
119.12
Número MDL:
Iupac Name
3-ethynyl-2-pyridinol
Inchi Code
1S/C7H5NO/c1-2-6-4-3-5-8-7(6)9/h1,3-5H,(H,8,9)
Clave InChI
DYXYXOXAWBFIIZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=45486
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=CS1686
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)