Merck
ATE429354816
AstaTech, Inc.
(4-BROMOPHENYL)(THIOPHEN-2-YL)METHANONE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
267.15
Número MDL:
Iupac Name
(4-bromophenyl)(2-thienyl)methanone
Inchi Code
1S/C11H7BrOS/c12-9-5-3-8(4-6-9)11(13)10-2-1-7-14-10/h1-7H
Clave InChI
DDUPBKRQEURUSF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=45395
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=CS1413
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)