ATE429353778
AstaTech, Inc.
1,1'-(4,4'-BIPIPERIDINE-1,1'-DIYL)DIETHANONE
About This Item
Iupac Name
1,1'-([4,4'-bipiperidine]-1,1'-diyl)bis(ethan-1-one)
Inchi Code
1S/C14H24N2O2/c1-11(17)15-7-3-13(4-8-15)14-5-9-16(10-6-14)12(2)18/h13-14H,3-10H2,1-2H3
Clave InChI
NSFRPXZLYNUAHL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB8293
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)