Merck
ATE429351374
AstaTech, Inc.
ETHYL 2-AZASPIRO[4.5]DECANE-3-CARBOXYLATE HCL
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
247.76
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 2-azaspiro[4.5]decane-3-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H21NO2.ClH/c1-2-15-11(14)10-8-12(9-13-10)6-4-3-5-7-12;/h10,13H,2-9H2,1H3;1H
Clave InChI
CVGPSARRUQWWAB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=48886
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=88098
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)