ATE429350714
AstaTech, Inc.
2-(1-(BENZYLAMINO)ETHYL)PHENOL HCL
About This Item
Iupac Name
2-(1-(benzylamino)ethyl)phenol hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H17NO.ClH/c1-12(14-9-5-6-10-15(14)17)16-11-13-7-3-2-4-8-13;/h2-10,12,16-17H,11H2,1H3;1H
Clave InChI
ZTQORMGVVUIWJB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=11573
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)