Merck
ATE428010203
AstaTech, Inc.
METHYL 4-(2-NITROPHENOXY)BENZOATE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
273.25
Número MDL:
Iupac Name
methyl 4-(2-nitrophenoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C14H11NO5/c1-19-14(16)10-6-8-11(9-7-10)20-13-5-3-2-4-12(13)15(17)18/h2-9H,1H3
Clave InChI
KRQZZFXYCIRVSB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=40173
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB7564
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)