Merck
ATE428009962
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 4-(2-(DIMETHYLAMINO) ETHYLAMINO)PIPERIDINE-1-CARBOXYLATE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
271.4
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-{[2-(dimethylamino)ethyl]amino}-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H29N3O2/c1-14(2,3)19-13(18)17-9-6-12(7-10-17)15-8-11-16(4)5/h12,15H,6-11H2,1-5H3
Clave InChI
UGCKCQWVNFAHKT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=39954
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB6644
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)