Merck
ATE428008631
AstaTech, Inc.
ETHYL 3-(4-PYRIDYL)PROPIOLATE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
175.19
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 3-(pyridin-4-yl)propiolate
Inchi Code
1S/C10H9NO2/c1-2-13-10(12)4-3-9-5-7-11-8-6-9/h5-8H,2H2,1H3
Clave InChI
DJFGCHADKAHSFR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=43260
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=31802
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)