Merck
ATE428007607
AstaTech, Inc.
1-(3-AMINOPHENYL)PIPERAZIN-2-ONE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
191.23
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-(3-aminophenyl)-2-piperazinone
Inchi Code
1S/C10H13N3O/c11-8-2-1-3-9(6-8)13-5-4-12-7-10(13)14/h1-3,6,12H,4-5,7,11H2
Clave InChI
PGUYPEBXXBSLCE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=42243
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=30569
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)