Merck
ATE423892021
AstaTech, Inc.
1-(3-NITROPHENYL)PIPERAZINE HCL
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
243.69
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
>230 C
Iupac Name
1-(3-nitrophenyl)piperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13N3O2.ClH/c14-13(15)10-3-1-2-9(8-10)12-6-4-11-5-7-12;/h1-3,8,11H,4-7H2;1H
Clave InChI
VFTSNUZGFRTULB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=22694
Melting Point
>230 C
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB4032
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)