Merck
ATE423889660
AstaTech, Inc.
4-(BENZYLAMINO)BUTAN-2-ONE HCL
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
213.71
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-(benzylamino)butan-2-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO.ClH/c1-10(13)7-8-12-9-11-5-3-2-4-6-11;/h2-6,12H,7-9H2,1H3;1H
Clave InChI
SJPZNNMGELEUJV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Light-green to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=34690
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=50047
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)