Merck
ATE413077885
AstaTech, Inc.
4,4,4-TRIFLUOROBUTYLAMINE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
127.11
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
bp
90-91 C
Iupac Name
4,4,4-trifluoro-1-butanamine
Inchi Code
1S/C4H8F3N/c5-4(6,7)2-1-3-8/h1-3,8H2
Clave InChI
LAXWLCVPJLBABV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=26076
Boiling point
90-91 C
Pictogramas
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=FD2100
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)