Merck
ATE413076210
AstaTech, Inc.
3-CHLORO-5-NITROPICOLINALDEHYDE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
186.55
Número MDL:
Iupac Name
3-chloro-5-nitro-2-pyridinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H3ClN2O3/c7-5-1-4(9(11)12)2-8-6(5)3-10/h1-3H
Clave InChI
JHZABTLKWJQLTR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
90%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=25892
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=52819
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)