Merck
ATE410296966
AstaTech, Inc.
4-CHLORO-5,6,7-TRIMETHOXYQUINAZOLINE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
254.67
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-chloro-5,6,7-trimethoxyquinazoline
Inchi Code
1S/C11H11ClN2O3/c1-15-7-4-6-8(11(12)14-5-13-6)10(17-3)9(7)16-2/h4-5H,1-3H3
Clave InChI
MUIRIRMDOFREES-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=21725
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=84253
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)