ATE410296931
AstaTech, Inc.
8-CHLORO-2,3-DIHYDRO-1H-PYRIDO[2,3-B][1,4]OXAZINE
About This Item
Iupac Name
8-chloro-2,3-dihydro-1H-pyrido[2,3-b][1,4]oxazine
Inchi Code
1S/C7H7ClN2O/c8-5-1-2-10-7-6(5)9-3-4-11-7/h1-2,9H,3-4H2
Clave InChI
JHUDRTBDOODNSF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=84595
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)