Merck
ATE398813585
AstaTech, Inc.
N-((4-BENZYLMORPHOLIN-2-YL)METHYL)ETHANAMINE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
234.34
Número MDL:
Iupac Name
N-[(4-benzyl-2-morpholinyl)methyl]ethanamine
Inchi Code
1S/C14H22N2O/c1-2-15-10-14-12-16(8-9-17-14)11-13-6-4-3-5-7-13/h3-7,14-15H,2,8-12H2,1H3
Clave InChI
RWZANZNCCFYETP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=19996
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB1160
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)