ATE398812202
AstaTech, Inc.
1-(6-BROMOPYRIDIN-3-YL)CYCLOPROPANECARBOXYLIC ACID
About This Item
Iupac Name
1-(6-bromo-3-pyridinyl)cyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H8BrNO2/c10-7-2-1-6(5-11-7)9(3-4-9)8(12)13/h1-2,5H,3-4H2,(H,12,13)
Clave InChI
NJHZFDREDVYAJW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=81612
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)