Merck
ATE389309495
AstaTech, Inc.
SODIUM 5-CHLOROBENZO[D]THIAZOLE-2-CARBOXYLATE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
235.63
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
sodium 5-chlorobenzo[d]thiazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H4ClNO2S.Na/c9-4-1-2-6-5(3-4)10-7(13-6)8(11)12;/h1-3H,(H,11,12);/q;+1/p-1
Clave InChI
NZPDPJARYQCYBZ-UHFFFAOYSA-M
temp. de almacenamiento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=16483
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=50022
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)