Merck
ATE386055937
AstaTech, Inc.
4,6-DICHLORO-9H-PYRIMIDO[4,5-B]INDOLE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
238.08
Número MDL:
Iupac Name
4,6-dichloro-9H-pyrimido[4,5-b]indole
Inchi Code
1S/C10H5Cl2N3/c11-5-1-2-7-6(3-5)8-9(12)13-4-14-10(8)15-7/h1-4H,(H,13,14,15)
Clave InChI
DVHDVRMZBIAUIN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=15609
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=69814
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)