Merck
ATE361620259
AstaTech, Inc.
TRANS-4-(4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)PYRROLIDINE-3-CARBOXYLIC ACID HCL
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
295.69
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(3R,4S)-4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-3-pyrrolidinecarboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H12F3NO2.ClH/c13-12(14,15)8-3-1-7(2-4-8)9-5-16-6-10(9)11(17)18;/h1-4,9-10,16H,5-6H2,(H,17,18);1H/t9-,10+;/m1./s1
Clave InChI
KHEKJMKAVRTDKQ-UXQCFNEQSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10801
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR3920
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)