Merck
ATE341034103
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 2-(DIBROMOMETHYL)QUINOLINE-4-CARBOXYLATE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
401.1
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl 2-(dibromomethyl)-4-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H15Br2NO2/c1-15(2,3)20-14(19)10-8-12(13(16)17)18-11-7-5-4-6-9(10)11/h4-8,13H,1-3H3
Clave InChI
KLABLVZXQMBVGN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10738
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR3731
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)